Documentos clave
JKA13005
mPEG5-Acrylate
About This Item
Productos recomendados
form
solid
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | 724939 | 367095 | 726842 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
n20/D 1.5347 | n20/D 1.528 | n20/D 1.516 (lit.) | - |
1.0190 g/mL at 25 °C | 1.002 g/mL at 25 °C | 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | 1.024 g/mL at 20 °C (lit.) |
liquid | liquid | liquid | liquid |
amine | amine | - | amine |
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)