GF89756353
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607920
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 897-563-53
L
50 mm
diameter
12.7 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)