GF92803653
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
powder, 75micron max. particle size, 100g
Sinónimos:
NI056020
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 928-036-53
weight
100 g
max. part. size
75 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)