GF88868367
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 200 mm, black
Sinónimos:
AM367930
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 888-683-67
L
200 mm
diam.
30 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)