GF36441873
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 500 mm, black
Sinónimos:
AN337920
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 364-418-73
L
500 mm
diam.
20 mm
color
black
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)