GF83619063
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinónimos:
AB245125
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 836-190-63
L
10 m
diameter
0.08 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)