Documentos clave
22591
Supelco
Férula de doble cono Supeltex M-2B
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
envase
pkg of 2 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
D.I.
0.8 mm
compatibilidad
0.53 mm to like I.D. Column
Descripción general
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
  • Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)