Documentos clave
GF82818456
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, temper as drawn, length 0.1 m
Sinónimos:
PT055150
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 828-184-56
L
0.1 m
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)