GF82803517
Iron/nickel
powder, 45 max. part. size (micron), Fe58%/Ni42%, weight 100 g, condition atomized
Sinónimos:
FE136011
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 828-035-17
weight
100 g
max. part. size
45 (micron)
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract,Skin
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)