GF07092682
Nickel/Iron
powder, Ni 81%/Fe 19%, max. particle size 45 micron, weight 200 g, condition atomized
Sinónimos:
NJ016020
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 070-926-82
weight
200 g
max. part. size
45 μm
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract,Skin
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)