GF81014172
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
ME311150
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 810-141-72
size
300 × 300 mm
thickness
0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)