GF16783768
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Sinónimos:
FF210385
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 167-837-68
size
100 × 100 mm
thickness
1.2 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)