GF69474606
Iron-Chromium-Aluminum alloy, Fe81Cr16Al3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinónimos:
FK186010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 694-746-06
weight
50 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)