GF08413781
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 50.8 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Sinónimos:
FE087951
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 084-137-81
L
50 mm
diameter
50.8 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)