GF45296905
Polyetherimide
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Sinónimos:
EI316300
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 452-969-05
weight
500 g
color
natural
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)