GF43000524
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 80micron, weight 50 g
Sinónimos:
EK306010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 430-005-24
weight
50 g
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)