GF19473767
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 10 mm, L 500 mm, natural
Sinónimos:
AB307910
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 194-737-67
L
500 mm
diam.
10 mm
color
natural
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)