GF19325358
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, natural
Sinónimos:
AB307913
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 193-253-58
L
100 mm
diam.
12.7 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)