GF13025652
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1.1 mm, size 100 × 100 mm, tolerance 0.2
Sinónimos:
ME303010
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-256-52
size
100 × 100 mm
thickness
1.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)