GF64888723
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.168mm, L 500 mm, wall thickness 0.023 mm
Sinónimos:
IM307012
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 648-887-23
L
500 mm
wall thickness
0.023 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)