Key Documents
GF74287491
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 100 m, temper annealed
Sinónimos:
NI055113
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 742-874-91
L
100 m
diameter
0.045 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)