GF00272821
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.05 mm, size 250 × 250 mm, polymer thickness 0.012mm
Sinónimos:
ES361621
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 002-728-21
size
250 × 250 mm
thickness
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)