BMSH3770HSE
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinónimos:
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Productos recomendados
material
ceramic platform
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H3770-HS-E
parameter
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
General description
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)