DWKFDF018N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 50 mL
Sinónimos:
FDF018N
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
class B
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon FDF018N
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With an easy to read calibration line, the AZLON® class B volumetric flask is suitable for accurate measuring and is supplied with a polypropylene stopper. Provide a good alternative to glass.
Aplicación
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características y beneficios
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
Información legal
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)