DWK374328
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Sinónimos:
374328
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
polypropylene nozzle (8 mm)
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 374328
Categorías relacionadas
Aplicación
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Características y beneficios
- The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
- The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)