D189006
4,N,N-Trimethylaniline
99%
Sinónimos:
4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
90-92 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Reproductive organs
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?