D158402
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
Sinónimos:
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Kryptopyrrole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
197 °C/710 mmHg (lit.)
densidad
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Clave InChI
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Boradiazaindacene (BODIPY dyes) units as a building block for the fabrication of energy transfer cassettes.
- Meso-benzyl and meso-alkyl dipyrrins salts by treating with corresponding acid chloride.
- 2,5-Bis[3,5-dimethyl-4-ethylpyrrol-2-yl]cyclohexadiene-1,4-dione by reacting with 1,4-benzoquinone.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?