Merck
D150959
Sigma-Aldrich
1,1-Dimetilbiguanida hydrochloride
97%
Sinónimos:
Metformina
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
crystals
mp
223-226 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Clave InChI
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride (metformin) is a strong base. It forms well defined salts and possessing excellent coordination capacity with transition metals, forming highly colored bidentate chelate complexes. Metformin (MET) exists in various forms: diprotonated (H2MET)2+ in strong acidic solution, monoprotonated (HMET)+ in weak acid, MET in neutral and deprotonated (MET)- in strong alkali solution. It is an oral antidiabetic drug. Pharmacokinetics of metformin has been studied. Determination of metformin in human plasma has been described by simple HPLC-UV method. Metformin is reported to increase plasma active glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in humans.
Metformin is used as an organic base catalyst for the transesterification of coconut oil with methanol.
Aplicación
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride is suitable biguanide agent used in a study to investigate its role in enhancing the secretions of plasma active glucagon-like peptide-1 (GLP-1) levels. It may be used in the synthesis of the following:
  • bis(1,1-dimethylbiguanido)copper(II) octahydrate
  • bis(1,1-dimethylbiguanido)nickel(II)
  • 1,1-dimethylbiguanidium tetrabromothallate(III)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La metformina es un antidiabético que reduce las concentraciones de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Sus efectos metabólicos, entre ellos la inhibición de la gluconeogénesis hepática, están mediados al menos en parte por la activación de la ruta LKB1-AMPK (proteína cinasa activada por AMP). La activación de esta vía también parece estar implicada en las acciones antiproliferativas y proapoptóticas de la metformina en las líneas de células cancerosas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bis (1, 1-dimethylbiguanido) nickel (II).
Zhu M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(6), 272-274 (2002)
Nobuyuki Yasuda et al.
Biochemical and biophysical research communications, 298(5), 779-784 (2002-11-07)
Metformin was reported to increase plasma active glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in humans. There are two possible mechanisms for this effect: (1) metformin inhibits dipeptidyl peptidase IV (DPPIV), an enzyme degrading GLP-1, and (2) metformin enhances GLP-1 secretion. To elucidate the
1,1-Dimethylbiguanidium tetrabromothallate (III).
He Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(11), m647-m649 (2002)
Bis (1,1-dimethylbiguanido) copper (II) octahydrate.
Zhu M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(5), 217-219 (2002)
Eric P Kusnadi et al.
The EMBO journal, 39(21), e105111-e105111 (2020-09-19)
Elevated ribosome biogenesis in oncogene-driven cancers is commonly targeted by DNA-damaging cytotoxic drugs. Our previous first-in-human trial of CX-5461, a novel, less genotoxic agent that specifically inhibits ribosome biogenesis via suppression of RNA polymerase I (Pol I) transcription, revealed single-agent