67028
Methylglyoxal solution
technical, ~40% in H2O
Sinónimos:
Acetylformaldehyde, Pyruvaldehyde, Pyruvic aldehyde
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
Quality Level
concentration
~40% in H2O
density
1.19 g/mL at 20 °C
functional group
aldehyde
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
InChI key
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?