Merck
D133205
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybiphenyl
97%
Sinónimos:
3,3′-Bianisole
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4C6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
328 °C (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
InChI key
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)