D109207
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenediacetic acid
97%
Quality Level
assay
97%
form
powder or crystals
mp
281-283 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(O)c(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O6/c11-7-1-5(3-9(13)14)8(12)2-6(7)4-10(15)16/h1-2,11-12H,3-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
MCLKERLHVBEZIW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?