CLS70852X
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinónimos:
Corning® 7085
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
subdivision 0.01 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 7085-2X
intervalo de medición del volumen
0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × L
7 mm × 300 mm
capacidad
0.2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)