CLS707105
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 5 mL
Sinónimos:
Corning® 70710
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 70710-5
intervalo de medición del volumen
5 mL
capacidad
5 mL
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Pyrex® VISTA™ volumetric pipettes, Class A (volume 5 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)