CLS4060250
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 250 mL
Sinónimos:
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
flat bottom flask
stopper size
5
sterility
non-sterile
feature
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
packaging
case of 24
manufacturer/tradename
Corning 4060-250
capacity
250 mL
neck size
(1)
Categorías relacionadas
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)