Documentos clave
Z414506
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
case of 12
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
O.D. × H
83 mm × 150 m
capacity
250 mL
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)