C43609
4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CO(CH2)3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
200.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5255 (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
InChI
1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
Clave InChI
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Propiedades físicas
Material darkens in storage with no loss in purity
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Seth Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7291-7301 (2008-07-04)
The synthesis and exploration of novel butyrophenones have led to the identification of a diazepane analogue of haloperidol, 4-[4-(4-chlorophenyl)-1,4-diazepan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one (compound 13) with an interesting multireceptor binding profile. Compound 13 was evaluated for its binding affinities at DA subtype receptors, 5HT