Merck
C34405
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone
97%
Sinónimos:
4-(Chloroacetyl)catechol
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3COCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChI key
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)