C30000
4-Chlorobutyronitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 20 °C
SMILES string
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI key
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?