109924
3-Hydroxypropionitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
temp. de autoignición
922 °F
lim. expl.
12.1 %
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitrile
cadena SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Clave InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-Hydroxypropionitrile serves as an intermediate through nucleophilic addition or hydrogenation to synthesize heterocyclic rings, mercaptopropanoic acid, or cyclophosphamide.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?