BMSH3770HE
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinónimos:
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Productos recomendados
material
ceramic platform
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H3770-H-E
parameter
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
plate W × L
18 cm × 18 cm
General description
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)