B8908
α-Benzoin oxime
98%
Sinónimos:
alpha-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
Beilstein:
1912794
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
153-155 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
Clave InChI
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?