B43205
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?