915122
Poly(ethylene oxide)-block-poly(butylene oxide)
PEG average Mn 2,000, average Mn 2,000 (PBO)
Sinónimos:
PEG-PBO, PEO-PBO
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
mol wt
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PEG average Mn 2,000
average Mn 2,000 (PBO(by NMR))
average Mn 2,000 (PBO)
color
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)