Polímeros biomédicos
![Biomedical polymers in lab Viales de coloridos polímeros biomédicos llenados con una pipeta](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/biomedical-polymers-in-lab/biomedical-polymers-in-lab.jpg)
Los polímeros son una clase importante de biomateriales que pueden diseñarse para interactuar específicamente con los sistemas biológicos con fines terapéuticos o de diagnóstico. Las composiciones moleculares y las arquitecturas de los polímeros pueden ajustarse para mejorar las propiedades deseadas, como la biodegradabilidad, la biocompatibilidad y la fuerza mecánica.
Más información sobre
Polímeros biodegradables
Los polímeros biodegradables son una categoría especial de biopolímeros que pueden experimentar degradación hidrolítica o enzimática y producir subproductos naturales, como gases, agua, biomasa y sales inorgánicas. Los polímeros biodegradables se utilizan comúnmente en la administración de fármacos de liberación controlada/sostenida, la ingeniería de tejidos y los implantes protésicos temporales. Ofrecemos polímeros biodegradables idóneos para su uso con una gama de pesos moleculares y tasas de degradación.
Polímeros naturales
Los polímeros naturales son polímeros de origen natural, con o sin modificaciones químicas. Los polímeros naturales y sus derivados son biodegradables y biocompatibles. Su tasa de degradación es en general inversamente proporcional al grado de modificación química. Nuestra completa cartera de polímeros naturales abarca la gelatina, el colágeno,la celulosa, el almidón, la lignina, la quitina y el quitosano, y varios polisacáridos destinados a una amplia gama de aplicaciones biomédicas.
Copolímeros en bloque
Los copolímeros en bloque experimentan separación en microfase y forman morfologías ordenadas en equilibrio. Estas morfologías pueden ser micelas, esferas, cilindros, lamelas o patrones de superficie. Los copolímeros en bloque con distribuciones más amplias de longitudes de cadena se emplean como tensioactivos/detergentes y son útiles en la química de sol-gel y en aplicaciones de administración de fármacos.
Moléculas dendríticas
Ofrecemos una diversa selección de moléculas dendríticas. Los dendrímeros, dendrones y moléculas dendríticas lineales son una familia de macromoléculas sintéticas que contienen muchas ramas y, por tanto, una multitud de grupos periféricos. Adoptan dimensiones a escala nanométrica y pueden ser candidatos ideales para la administración de fármacos y las aplicaciones de transfección génica.
Recursos relacionados
- Article: RESOMER® Biodegradable Polymers for Medical Device Applications Research
Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Article: Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA Copoly
Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA copolymers. Find materials, procedure & testing details.
- Article: Dendritic Polyester Scaffolds for Drug Delivery Applications
- Article: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.