902853
Metoprolol acid
≥95%
Sinónimos:
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
grupo funcional
amine
carboxylic acid
hydroxyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)O
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Clave InChI
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)