900331
VPhos
95%
Sinónimos:
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methoxy-4′,6′-di-tert-butylbiphenyl, 4,6-Di-tert-butyl-2′-dicyclohexylphosphino-2-methoxybiphenyl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
113-118 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
InChI
1S/C33H49OP/c1-32(2,3)24-22-28(33(4,5)6)31(29(23-24)34-7)27-20-14-15-21-30(27)35(25-16-10-8-11-17-25)26-18-12-9-13-19-26/h14-15,20-23,25-26H,8-13,16-19H2,1-7H3
Clave InChI
LYVFKWGKMKCNPE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)