87315
Tetrahexylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
Sinónimos:
Tetra(n-hexyl)ammonium tetrafluoroborate, Tetrahexylammonium tetrafluoroborate(1-)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0%
form
crystals
mp
90-92 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
QNJIMRNKXMJLJQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?