GF16821413
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 39ám
Sinónimos:
AM328710
About This Item
Productos recomendados
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 168-214-13
size
500 × 500 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)