860255
6-Fluorotryptamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
3-(2-Aminoethyl)-6-fluoroindole hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
InChI key
ODVDIBHWTMTHOS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Indole alkaloid drug candidates
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?