857858
5-Iodouracil
98%
Sinónimos:
2,4-Dihydroxy-5-iodopyrimidine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
functional group
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?